Drukuj
Metylofosfonian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
64258-1L-F 64258-250ML-F
SIAL64258-1L-FEA 1130 PLN
SIAL64258-1L-F SIAL64258-250ML-F
Metylofosfonian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Metylofosfonian dimetylu
Formuła: C₃H₉O₃P
MW: 124.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 181
Gęstość: 1.1596 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008349
Numer CAS: 756-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-052-3
Klasyfikacja Merck : 13,03425