Metylofosfonian dietylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14772.09
A14772.14
A14772.18
A14772.09EA
1130
PLN
A14772.09
A14772.14
A14772.18
Metylofosfonian dietylu ≥97%
Metylofosfonian dietylu
Purity: 97%
CAS No.: 683-08-9
Molecular Formula: C5H13O3P
Formula Weight: 152.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1753416
MDL No.: MFCD00009813
Formuła:
C₅H₁₃O₃P MW: 152.13 g/mol Temp. Wrzenia: 194 °C Gęstość: 1.040 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009813 Numer CAS: 683-08-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-667-4 |