Drukuj
Metylofosfonian dietylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
333680050 333680250
ACRO333680050EA 419 PLN
ACRO333680050 ACRO333680250
Metylofosfonian dietylu 96%
Metylofosfonian dietylu
Formuła: C₅H₁₃O₃P
MW: 152.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…81 °C (15 mmHg)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Numer MDL: MFCD00009813
Numer CAS: 683-08-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-667-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %