Drukuj
Antimony(III) sulphate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Diantimony tris(sulphate)
10783-50G 10783-10G
SIAL10783-50GEA 1960 PLN
SIAL10783-50G SIAL10783-10G
Antimony(III) sulphate, Sigma-Aldrich®
Antimony(III) sulphate
Formuła: O₁₂S₃Sb₂
Gęstość: 3,6246 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 7446-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-207-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,00745