Diarsenic triselenide ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43748.14
43748.06
43748.14EA
6110
PLN
43748.14
43748.06
Diarsenic triselenide ≥99.999% (metals basis)
Diarsenic triselenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-36-2
Molecular Formula: As2Se3
Formula Weight: 386.72
Physical Form: -160 Mesh Powder
Density: 4.75
Melting Point: 260°
Merck Reference: 14,805
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014166
Formuła:
As₂Se₃ Temp. topnienia: 260 °C Gęstość: 4,75 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014166 Numer CAS: 1303-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-119-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,805 |