Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45463.30
45463.18
45463.30EA
11280
PLN
45463.30
45463.18
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1345-07-9
Molecular Formula: Bi2S3
Formula Weight: 514.15
Physical Form: Lump
Density: 7.7
Appearance: Gray
MDL No.: MFCD00014204
Formuła:
Bi₂S₃ Temp. topnienia: 763 °C Gęstość: 7,7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014204 Numer CAS: 1345-07-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-716-0 Klasyfikacja Merck : 12,01329 |