Bismuth(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35834.18
35834.30
35834.18EA
1370
PLN
35834.18
35834.30
Bismuth(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1345-07-9
Molecular Formula: Bi2S3
Formula Weight: 514.15
Physical Form: Chunks/Crystals
Density: 7.7
Appearance: Brown/black
MDL No.: MFCD00014204
Formuła:
Bi₂S₃ Temp. topnienia: 763 °C Gęstość: 7,7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014204 Numer CAS: 1345-07-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-716-0 Klasyfikacja Merck : 12,01329 |