Siarczek arsenu(III) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Arsenic trisulphide, Disrsenic trisulphide
41980.06
41980.14
41980.06EA
973
PLN
41980.06
41980.14
Siarczek arsenu(III) ≥99.999% (metals basis)
Siarczek arsenu(III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-33-9
Molecular Formula: As2S3
Formula Weight: 246.03
Physical Form: 12mm & Down Fused Lump
Density: 3.43
Melting Point: 300°
Boiling Point: 707°
Merck Reference: 14,806
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00003435
For vacuum deposition
Formuła:
As₂S₃ MW: 246.04 g/mol Temp. Wrzenia: 707 °C Temp. topnienia: 300 Gęstość: 3.43 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003435 Numer CAS: 1303-33-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-117-4 Jednostka: 1557 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,806 |