Siarczek arsenu(II) tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
17284.14
17284.06
17284.14EA
1610
PLN
17284.14
17284.06
Siarczek arsenu(II) tech. 90%, Technical Grade
Siarczek arsenu(II)
Purity: 90%
CAS No.: 12044-79-0
Molecular Formula: As2S2
Formula Weight: 213.97
Physical Form: Powder
Density: 3.5
Melting Point: ≈307°
Boiling Point: 565°
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00049841
Formuła:
As₂S₂ MW: 213.98 g/mol Temp. Wrzenia: 565 °C Temp. topnienia: ∼307 °C Gęstość: 3.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049841 Numer CAS: 1303-32-8 Jednostka: 1557 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,00834 |