Drukuj
siarczek antymonu (V), pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Antimony pentasulphide, Diantimony pentasulphide
330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 1160 PLN
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
siarczek antymonu (V), pure
siarczek antymonu (V)
Formuła: S₅Sb₂
MW: 403.85 g/mol
Gęstość: 4.12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016321
Numer CAS: 1315-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-255-5
Jednostka: 3179
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,00738
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)