Drukuj
siarczek antymonu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
244562-100G 244562-500G
SIAL244562-100GEA 240 PLN
SIAL244562-100G SIAL244562-500G
siarczek antymonu (III), Sigma-Aldrich®
siarczek antymonu (III)
Formuła: S₃Sb₂
Temp. Wrzenia: 1150 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011217
Numer CAS: 1345-04-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-713-4
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00754