Drukuj
siarczek antymonu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
MQ100
229466-50G 229466-5G
SIAL229466-50GEA 3580 PLN
SIAL229466-50G SIAL229466-5G
siarczek antymonu (III), Sigma-Aldrich®
siarczek antymonu (III)
Formuła: S₃Sb₂
MW: 339.72 g/mol
Temp. Wrzenia: 1150
Temp. topnienia: 550
Gęstość: 4.12 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011217
Numer CAS: 1345-04-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-713-4
Jednostka: 1549
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00754