siarczek antymonu (III) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40371.09
40371.18
40371.30
40371.09EA
665
PLN
40371.09
40371.18
40371.30
siarczek antymonu (III) ≥99.9% (metals basis)
siarczek antymonu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1345-04-6
Molecular Formula: Sb2S3
Formula Weight: 339.68
Physical Form: 3-12mm Pieces
Melting Point: 550°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011217
Vacuum deposition
Formuła:
S₃Sb₂ Temp. Wrzenia: 1150 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 550 °C Gęstość: 4,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011217 Numer CAS: 1345-04-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-713-4 Jednostka: 1549 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,713 |