siarczek antymonu (III) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11683.09
11683.18
11683.09EA
1150
PLN
11683.09
11683.18
siarczek antymonu (III) ≥99.999% (metals basis)
siarczek antymonu (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1345-04-6
Molecular Formula: Sb2S3
Formula Weight: 339.68
Physical Form: -60 Mesh Powder
Melting Point: 550°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011217
Formuła:
S₃Sb₂ Temp. Wrzenia: 1150 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 550 °C Gęstość: 4,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011217 Numer CAS: 1345-04-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-713-4 Jednostka: 1549 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,713 |