Drukuj
siarczek antymonu (III) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
223595000 223591000
ACRO223595000EA 644 PLN
ACRO223595000 ACRO223591000
siarczek antymonu (III) 98%
siarczek antymonu (III)
Formuła: S₃Sb₂
Temp. Wrzenia: 1150 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011217
Numer CAS: 1345-04-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-713-4
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00754
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)