Drukuj
Fosforyn trimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
92730-1L 92730-250ML 92730-50ML
SIAL92730-1LEA 634 PLN
SIAL92730-1L SIAL92730-250ML SIAL92730-50ML
Fosforyn trimetylu, Sigma-Aldrich®
Fosforyn trimetylu
Formuła: C₃H₉O₃P
Temp. Wrzenia: 111 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C
Numer MDL: MFCD00008350
Numer CAS: 121-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-471-5
Jednostka: 2329
ADR: 3,III