Drukuj
Fosforyn trietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T61204-100ML T61204-1L T61204-500ML T61204-5ML
SIALT61204-100MLEA 129 PLN
SIALT61204-100ML SIALT61204-1L SIALT61204-500ML SIALT61204-5ML
Fosforyn trietylu, Sigma-Aldrich®
Fosforyn trietylu
Formuła: C₆H₁₅O₃P
Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51 °C
Gęstość: 0,9643 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Numer MDL: MFCD00009084
Numer CAS: 122-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-552-5
Jednostka: 2323
ADR: 3,III