Drukuj
Fosforyn trietylu ≥97.0% (by GC) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00549.0100 8.00549.0500
8.00549.0100EA 166 PLN
8.00549.0100 8.00549.0500
Fosforyn trietylu ≥97.0% (by GC) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Fosforyn trietylu
Formuła: C₆H₁₅O₃P
Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51 °C
Gęstość: 0,9643 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009084
Numer CAS: 122-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-552-5
Jednostka: 2323
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point ⁻112 °C
Molar Mass 166.16 g/mol
Boiling Point 156 - 158 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 6 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1,4133 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3,75 - 42,5 %(V)
Density 0,956 g/cm³ (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid