Fosforyn trietylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 122-52-1
Molecular Formula: C6H15O3P
Formula Weight: 166.16
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Unpleasant
Melting Point: -112°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 956578
UN No.: 2323
MDL No.: MFCD00009084
Formuła:
C₆H₁₅O₃P Temp. Wrzenia: 155…157 °C Temp. topnienia: –112 °C Gęstość: 0,958 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009084 Numer CAS: 122-52-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-552-5 Jednostka: 2323 ADR: 3,III |