Drukuj
Fosforyn trietylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139691000 139695000 139690000
ACRO139691000EA 168 PLN
ACRO139691000 ACRO139695000 139690000.
Fosforyn trietylu 98%
Fosforyn trietylu
Formuła: C₆H₁₅O₃P
Temp. Wrzenia: 156…158 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,965 g/cm³
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009084
Numer CAS: 122-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-552-5
Jednostka: 2323
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %