Fosforyn trizopropylu ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 116-17-6
Molecular Formula: [(CH3)2CHO]3P
Formula Weight: 208.24
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 63-64°/11mm
Beilstein Reference: 1701528
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008874
Formuła:
C₉H₂₁O₃P Temp. Wrzenia: 63…64 °C (11 mmHg) Gęstość: 0,908 Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008874 Numer CAS: 116-17-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-130-0 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |