Drukuj
Fosforyn trizopropylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 315 PLN
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Fosforyn trizopropylu 96%
Fosforyn trizopropylu
Formuła: C₉H₂₁O₃P
Temp. Wrzenia: 94…95 °C (66,6hPa)
Gęstość: 0,914 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008874
Numer CAS: 116-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-130-0
Jednostka: 3278
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA