Drukuj
fosforan trifenylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Triphenylphosphate, TPP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21197.0100 8.21197.1000
8.21197.0100EA 279 PLN
8.21197.0100 8.21197.1000
fosforan trifenylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
fosforan trifenylu
Formuła: C₁₈H₁₅O₄P
Temp. Wrzenia: 412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50…51 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003031
Numer CAS: 115-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-112-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,09872
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.0019 g/l (25 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 326.28 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 220 °C (5 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Ignition Point 500 °C