fosforan trifenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Triphenylphosphate, TPP
L08130.30
L08130.0B
L08130.30EA
255
PLN
L08130.30
L08130.0B
fosforan trifenylu ≥98%
fosforan trifenylu
Purity: 98%
CAS No.: 115-86-6
Molecular Formula: C18H15O4P
Formula Weight: 326.29
Flash Point: 223°(433°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 247-250°/11mm
Beilstein Reference: 1888236
Merck Reference: 14,9742
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003031
Formuła:
C₁₈H₁₅O₄P Temp. Wrzenia: 247…250 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 48…52 °C Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 223 °C (433 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003031 Numer CAS: 115-86-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-112-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,9742 |