Fosforan(V) trimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
132195-1KG
132195-250G
SIAL132195-1KGEA
596
PLN
SIAL132195-1KG
SIAL132195-250G
Fosforan(V) trimetylu, Sigma-Aldrich®
Formuła:
C₃H₉O₄P Temp. Wrzenia: 197,2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –46 °C Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008348 Numer CAS: 512-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-144-8 |