Trihexyl phosphate ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
16801.06
16801.14
16801.03
16801.06EA
899
PLN
16801.06
16801.14
16801.03
Trihexyl phosphate ≥90%
Trihexyl phosphate
Purity: 90+%
CAS No.: 2528-39-4
Molecular Formula: C18H39O4P
Formula Weight: 350.48
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00015351
Formuła:
C₁₈H₃₉O₄P Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015351 Numer CAS: 2528-39-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-774-8 |