Drukuj
Fosforan(V) trietylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ortofosforan(V) trietylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21141.0100 8.21141.1000
8.21141.0100EA 107 PLN
8.21141.0100 8.21141.1000
Fosforan(V) trietylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fosforan(V) trietylu
Formuła: C₆H₁₅O₄P
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009077
Numer CAS: 78-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-114-5
Klasyfikacja Merck : 12,09806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 182.16 g/mol
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4053 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10 %(V)
Density 1.069 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C