Fosforan(V) trietylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40001.14
40001.22
40001.36
40001.14EA
277
PLN
40001.14
40001.22
40001.36
Fosforan(V) trietylu ≥99%
Fosforan(V) trietylu
Purity: 99+%
CAS No.: 78-40-0
Molecular Formula: (C2H5O)3P(O)
Formula Weight: 182.16
Flash Point: 115°(240°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.072
Refractive Index: 1.4050
Odour: Mild
Boiling Point: 215°
Merck Reference: 14,9674
MDL No.: MFCD00009077
Formuła:
C₆H₁₅O₄P Temp. Wrzenia: 215 °C Temp. topnienia: –57 °C Gęstość: 1,072 Temp. Zapłonu: 115 °C (240 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009077 Numer CAS: 78-40-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-114-5 Klasyfikacja Merck : 14,9674 |