Drukuj
Fosforan(V) trietylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139680010 139680025
ACRO139680010EA 609 PLN
ACRO139680010 ACRO139680025
Fosforan(V) trietylu 99%
Fosforan(V) trietylu
Formuła: C₆H₁₅O₄P
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009077
Numer CAS: 78-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-114-5
Klasyfikacja Merck : 12,09806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA