Drukuj
Fosforan(V) tributylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
90820-100ML 90820-500ML
SIAL90820-100MLEA 169 PLN
SIAL90820-100ML SIAL90820-500ML
Fosforan(V) tributylu, Sigma-Aldrich®
Fosforan(V) tributylu
Formuła: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Temp. Wrzenia: 289 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009436
Numer CAS: 126-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-800-2
Klasyfikacja Merck : 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM