Drukuj
Fosforan(V) tributylu ≥99% (by GC), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur. do produkcji biofarmaceutycznej, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
1.00002.0500 1.00002.2500 1.00002.9026
1.00002.0500EA 0 PLN
1.00002.0500 1.00002.2500 1.00002.9026
Fosforan(V) tributylu ≥99% (by GC), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur. do produkcji biofarmaceutycznej, SAFC®
Fosforan(V) tributylu
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Formuła: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Temp. Wrzenia: 289 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009436
Numer CAS: 126-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-800-2
Klasyfikacja Merck : 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance passes test
Acidity passes test
Chloride (Cl) ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 20 ppm
Density (d 25/25) 0.966 - 0.986
Refractive index (n 25/D) 1.4205 - 1.4225
n-Butyl alcohol (GC) ≤ 1000 ppm
Other residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufacturing process
Related substances (Highest single impurity) ≤ 0.1 %
Related substances (Sum of all impurities) ≤ 0.3 %
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.1 %
Total aerobic microbial count (TAMC) ≤ 1000 CFU/ml
Total combined yeasts/moulds count (TYMC) ≤ 100 CFU/ml
Bacterial endotoxins ≤ 10 I.U./ml
Corresponds to Ph Eur