Fosforan(V) tributylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16084.0J
A16084.AK
A16084.AU
A16084.PI
A16084.0JEA
1370
PLN
A16084.0J
A16084.AK
A16084.AU
A16084.PI
Fosforan(V) tributylu ≥98%
Fosforan(V) tributylu
Purity: 98%
CAS No.: 126-73-8
Molecular Formula: C12H27O4P
Formula Weight: 266.32
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.977
Refractive Index: 1.4240
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -80°
Boiling Point: 155-156°/10mm
Beilstein Reference: 1710584
Merck Reference: 14,9618
MDL No.: MFCD00009436
Formuła:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Temp. Wrzenia: 155…156 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0,977 Temp. Zapłonu: 152 °C (305 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009436 Numer CAS: 126-73-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-800-2 Klasyfikacja Merck : 14,9618 |