Drukuj
Fosforan(V) tributylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
169930010 169930025 169930100
ACRO169930010EA 408 PLN
ACRO169930010 ACRO169930025 ACRO169930100
Fosforan(V) tributylu 99+%
Fosforan(V) tributylu
Formuła: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Temp. Wrzenia: 289 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0,979 g/cm³
Temp. Zapłonu: 146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009436
Numer CAS: 126-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-800-2
Klasyfikacja Merck : 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA