Fosfonian dietylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
Purity: 97+%
CAS No.: 762-04-9
Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)H
Formula Weight: 138.10
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.070
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Weak
Melting Point: -70°
Boiling Point: 50-51°/2mm
MDL No.: MFCD00044573
Formuła:
C₄H₁₁O₃P Temp. Wrzenia: 50…51 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044573 Numer CAS: 762-04-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-091-6 |