Drukuj
Fosfonian dietylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
114500010 114502500 114500025 114500000
ACRO114500010EA 638 PLN
ACRO114500010 ACRO114502500 ACRO114500025 114500000.
Fosfonian dietylu 98%
Fosfonian dietylu
Formuła: C₄H₁₁O₃P
Temp. Wrzenia: 60 °C (6mbar)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044573
Numer CAS: 762-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-091-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %