Drukuj
Pentatlenek difosforu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bezwodnik kwasu ortofosforowego(V), Bezwodnik kwasu fosforowego(V), Dekatlenek tetrafosforu
431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 1750 PLN
431419-250G 431419-50G
Pentatlenek difosforu, Supelco®
Pentatlenek difosforu
Formuła: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Temp. topnienia: 562
Gęstość: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011440
Numer CAS: 1314-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1
Jednostka: 1807
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM