Drukuj
Pentatlenek difosforu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
214701-100G 214701-500G 214701-2.5KG 214701-1KG
SIAL214701-100GEA 98 PLN
SIAL214701-100G SIAL214701-500G SIAL214701-2.5KG SIAL214701-1KG
Pentatlenek difosforu, Sigma-Aldrich®
Pentatlenek difosforu
Formuła: P₂O₅
Temp. topnienia: 562 °C
Gęstość: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011440
Numer CAS: 1314-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1
Jednostka: 1807
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,07441