Pentatlenek difosforu 99,99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bezwodnik kwasu ortofosforowego(V), Bezwodnik kwasu fosforowego(V), Dekatlenek tetrafosforu
89966.09
89966.22
89966.36
89966.09EA
251
PLN
89966.09
89966.22
89966.36
Pentatlenek difosforu 99,99
Pentatlenek difosforu
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-56-3
Molecular Formula: P2O5
Formula Weight: 141.94
Physical Form: Powder
Density: 2.39
Melting Point: 340°
Boiling Point: 360° subl.
Merck Reference: 14,7355
UN No.: 1807
MDL No.: MFCD00011440
Formuła:
P₂O₅ MW: 141.94 g/mol Temp. Wrzenia: 360 °C (subl.) Temp. topnienia: 340 °C Gęstość: 2.39 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011440 Numer CAS: 1314-56-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1 Jednostka: 1807 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,07441 |