Drukuj
tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
95381-100G 95381-500G
SIAL95381-100GEA 369 PLN
SIAL95381-100G SIAL95381-500G
tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiO₃
Temp. Wrzenia: 1890 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 825 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003462
Numer CAS: 1304-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7
Klasyfikacja Merck : 13,01273