Drukuj
tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
637017-100G 637017-250G 637017-25G
SIAL637017-100GEA 1290 PLN
SIAL637017-100G SIAL637017-250G SIAL637017-25G
tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 1890
Temp. topnienia: 825
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003462
Numer CAS: 1304-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7
Klasyfikacja Merck : 13,01273