Drukuj
tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
223891-100G 223891-500G
SIAL223891-100GEA 392 PLN
SIAL223891-100G SIAL223891-500G
tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 1890
Temp. topnienia: 825
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003462
Numer CAS: 1304-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7
Klasyfikacja Merck : 13,01273