Drukuj
tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
202827-10G 202827-250G 202827-50G
SIAL202827-10GEA 419 PLN
SIAL202827-10G SIAL202827-250G SIAL202827-50G
tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiO₃
Temp. Wrzenia: 1890 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 825 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003462
Numer CAS: 1304-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7
Klasyfikacja Merck : 13,01273