Drukuj
tlenek bizmutu (III), Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01862.9025 1.01862.1000
1.01862.9025EA 26320 PLN
1.01862.9025 1.01862.1000
tlenek bizmutu (III), Supelco®
tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 1890
Temp. topnienia: 825
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003462
Numer CAS: 1304-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7
Klasyfikacja Merck : 13,01273
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 820 °C
Molar Mass 465.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1890 °C
Density 8.93 g/cm3 (20 °C)