tlenek bizmutu (III) 99.975% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
40394.18
40394.30
40394.A1
40394.18EA
524
PLN
40394.18
40394.30
40394.A1
tlenek bizmutu (III) 99.975% (metals basis)
tlenek bizmutu (III)
Purity: 99.975%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: Powder, typically
Formuła:
Bi₂O₃ MW: 465.96 g/mol Temp. Wrzenia: ∼1890 °C Temp. topnienia: 817 °C Gęstość: 8.9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003462 Numer CAS: 1304-76-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7 Klasyfikacja Merck : 14,1273 |