tlenek bizmutu (III) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
17132.30
17132.18
17132.30EA
2020
PLN
17132.30
17132.18
tlenek bizmutu (III) ≥99.99% (metals basis)
tlenek bizmutu (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.9
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Formuła:
BiO₃ Temp. Wrzenia: ∼1890 °C Temp. topnienia: 817 °C Gęstość: 8,9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003462 Numer CAS: 1304-76-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7 Klasyfikacja Merck : 14,1273 |