tlenek bizmutu (III) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
Purity: 99%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: Powder
Density: 8.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in acids
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
In disinfectants, magnets, glass, rubber, vulcanization, in fireproofing papers and polymers, and in catalysts
Formuła:
BiO₃ MW: 465.96 g/mol Temp. Wrzenia: ∼1890 °C Temp. topnienia: 817 °C Gęstość: 8.9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003462 Numer CAS: 1304-76-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7 Klasyfikacja Merck : 13,01273 |