Drukuj
tlenek bizmutu (III) 99.9%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 374 PLN
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
tlenek bizmutu (III) 99.9%, extra pure
tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 1890 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 825 °C
Gęstość: 8.9 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003462
Numer CAS: 1304-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7
Klasyfikacja Merck : 13,01273
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm