Drukuj
tlenek bizmutu (III) 98+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
192620010 192620050
ACRO192620010EA 814 PLN
ACRO192620010 ACRO192620050
tlenek bizmutu (III) 98+%, pure
tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 1890 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 825 °C
Gęstość: 8.9 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003462
Numer CAS: 1304-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7
Klasyfikacja Merck : 13,01273
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %