Tlenek arsenu(III) ≥99.996% (metals basis excluding Sb), Puratronic® (max. 0.002% Sb)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tlenek arsenawy, Tritlenek arsenu, Arszenik
11173.04
11173.09
11173.18
11173.04EA
326
PLN
11173.04
11173.09
11173.18
Tlenek arsenu(III) ≥99.996% (metals basis excluding Sb), Puratronic® (max. 0.002% Sb)
Tlenek arsenu(III)
Purity: 99.996%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Formuła:
As₂O₃ MW: 197.84 g/mol Temp. Wrzenia: 465 °C (subl.) Temp. topnienia: 312.3 °C Gęstość: 3.74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003433 Numer CAS: 1327-53-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-481-4 Jednostka: 1561 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,804 |