Tlenke antymonu(V) 99,998 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Antimony pentoxide, Diantimony pentoxide
10643.06
10643.14
10643.22
10643.06EA
386
PLN
10643.06
10643.14
10643.22
Tlenke antymonu(V) 99,998 Metals basis, Puratronic®
Tlenke antymonu(V)
Purity: 99.998%
CAS No.: 1314-60-9
Molecular Formula: Sb2O5
Formula Weight: 323.50
Physical Form: Powder
Density: 3.78
Melting Point: 380° dec.
Solubility: Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Merck Reference: 14,698
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011216
Formuła:
O₅Sb₂ MW: 323.52 g/mol Temp. topnienia: 380 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.78 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011216 Numer CAS: 1314-60-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-237-7 Jednostka: 1549 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,698 |